Läs mer
5-Bromoquinoxalin-6-amin, Mikromol™
Produktkod. 30051167
Change view
Kvantitet:
25 mg
Produktkod. Kvantitet
30051167 25 mg
1 options
Produktkod. 30051167 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM1324.020025
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 26-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
5-Bromoquinoxalin-6-amin
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 6-Amino-5-bromoquinoxaline
CAS 50358-63-9
Analyt- eller komponentnamn 6-Amino-5-bromoquinoxaline
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C8 H6 Br N3
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym 5-Bromo-6-quinoxalinamine, 5-Bromo-6-aminoquinoxaline, 5-Bromoquinoxalin-6-amine, 6-Amino-5-bromoquinoxaline, Brimonidine Tartrate Imp. B (EP), Brimonidine Imp. B (EP), Brimonidine USP Related Compound A, Brimonidine USP RC A, Brimonidine Related Compound A, Brimonidine Tartrate Impurity B, Brimonidine Impurity B
InChI formel InChI=1S/C8H6BrN3/c9-7-5(10)1-2-6-8(7)12-4-3-11-6/h1-4H,10H2
LEDER Nc1ccc2nccnc2c1Br
IUPAC-namn 5-bromoquinoxalin-6-amin
Molekylvikt (g/mol) 224.06
Kvantitet 25 mg
Formel vikt 222,9745 g/mol