Learn More
5-Bromosalicylaldehyd, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 11413904
Change view
Click to view available options
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Unit Size:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Kvantitet unitSize
11413904 25 g 25g
11423904 100 g 100g
11433904 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 11413904 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. A11917.14
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 1761-61-1 | C7H5BrO2 | 201.019 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 1761-61-1
Molekylformel C7H5BrO2
Molekylvikt (g/mol) 201.019
MDL-nummer MFCD00003330
InChI-nyckel MKKSTJKBKNCMRV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-bromosalicylaldehyde, benzaldehyde, 5-bromo-2-hydroxy, 2-hydroxy-5-bromobenzaldehyde, salicylaldehyde, 5-bromo, 5-bromo-salicyclaldehyde, unii-0z65a0a8ce, 5-bromo-2-hydroxy-benzaldehyde, 5-bromo-salicyclic aldehyde, 5-bromo-2-hydroxy benzaldehyde, pubchem3779
PubChem CID 72863
IUPAC-namn 5-brom-2-hydroxibensaldehyd
LEDER C1=CC(=C(C=C1Br)C=O)O
Specifications
Kemiskt namn eller material 5-Bromosalicylaldehyde
Smältpunkt 103°C to 106°C
Kvantitet 25 g
Beilstein 774710
Känslighet Air Sensitive
Formel vikt 201.02
Procent renhet 98%
compliance-icons
Product Identifier
  • 5-Bromosalicylaldehyde
Signal Word
  • Varning
Hazard Category
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Hazard Statement
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Precautionary Statement
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: 5-Bromosalicylaldehyde
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.