Läs mer
5-Bromosalisylaldehyd, 98 %
Produktkod. 11433904
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11433904 500 g 500g
11413904 25 g 25g
11423904 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11433904 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A11917.36
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 29-12-2026
CAS: 1761-61-1 | C7H5BrO2 | 201,019 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1761-61-1
Molekylformel C7H5BrO2
Molekylvikt (g/mol) 201.019
MDL-nummer MFCD00003330
InChI-nyckel MKKSTJKBKNCMRV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-bromosalicylaldehyde, benzaldehyde, 5-bromo-2-hydroxy, 2-hydroxy-5-bromobenzaldehyde, salicylaldehyde, 5-bromo, 5-bromo-salicyclaldehyde, unii-0z65a0a8ce, 5-bromo-2-hydroxy-benzaldehyde, 5-bromo-salicyclic aldehyde, 5-bromo-2-hydroxy benzaldehyde, pubchem3779
PubChem CID 72863
IUPAC-namn 5-brom-2-hydroxibensaldehyd
LEDER C1=CC(=C(C=C1Br)C=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Bromosalicylaldehyde
Smältpunkt 103 °C till 106 °C
Kvantitet 500 g
Beilstein 774710
Känslighet Luftkänslig
Formel vikt 201.02
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.