Läs mer
5-Bromosalicylaldehyd, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10113070 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10113070 25 g Glasflaska 25g
10592171 100 g Glasflaska 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10113070 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 159910250
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 1761-61-1 | C7H5BrO2 | 201.02 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1761-61-1
Molekylformel C7H5BrO2
Molekylvikt (g/mol) 201.02
MDL-nummer MFCD00003330
InChI-nyckel MKKSTJKBKNCMRV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-bromosalicylaldehyde, benzaldehyde, 5-bromo-2-hydroxy, 2-hydroxy-5-bromobenzaldehyde, salicylaldehyde, 5-bromo, 5-bromo-salicyclaldehyde, unii-0z65a0a8ce, 5-bromo-2-hydroxy-benzaldehyde, 5-bromo-salicyclic aldehyde, 5-bromo-2-hydroxy benzaldehyde, pubchem3779
PubChem CID 72863
IUPAC-namn 5-brom-2-hydroxibensaldehyd
LEDER C1=CC(=C(C=C1Br)C=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Bromosalicylaldehyde
Namnnotering 99%
CAS Min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 103°C to 107°C
Färg Beige-gul till gul
Flampunkt 110°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 99%
Förpackning Glasflaska
Linjär formel BrC6H3(OH)CHO
Kvantitet 25 g
Beilstein 08, 54
Löslighetsinformation Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in most common organic solvents
Formel vikt 201.02
Procent renhet 99%
Fysisk form Pulver
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 5-Bromosalicylaldehyde
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: 5-Bromosalicylaldehyde
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.