Läs mer
5-Bromosalicilylaldehyd, TRC
Produktkod. 30344760
Change view
Kvantitet:
50 g
Produktkod. Kvantitet
30344760 50 g
1 options
Produktkod. 30344760 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB68697550G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Bromosalicylaldehyde
CAS 1761-61-1
Molekylformel C7H5BrO2
Kvantitet 50 g
Synonym 5-Bromo-2-hydroxy-benzaldehyde, 5-Bromo-2-hydroxybenzaldehyde, NSC 7310, NSC 9258
InChI formel InChI=1S/C7H5BrO2/c8-6-1-2-7(10)5(3-6)4-9/h1-4,10H
LEDER Oc1ccc(Br)cc1C=O
IUPAC-namn 5-brom-2-hydroxybensaldehyd
Molekylvikt (g/mol) 201.02
Formel vikt 199.9473