Läs mer
5-Bromotiazol, 97 %
Produktkod. 15441608
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15441608 1 g 1g
15461608 250 mg 250mg
15451608 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15441608 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H55387.03
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 15-12-2026
CAS: 3034-55-7 | C3H2BrNS | 164,02 g/mol
5-Bromtiazol används som ett farmaceutiskt mellanprodukt och prestandamaterial.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer 5-Bromtiazol används som ett farmaceutiskt
mellanprodukt och prestandamaterial.
Löslighet Lösligt i
vatten.
Anteckningar
Fuktkänslig. Förvara behållaren väl tillsluten. Förvara svalt, torrt i väl tillslutna behållare.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 3034-55-7
Molekylformel C3H2BrNS
Molekylvikt (g/mol) 164.02
MDL-nummer MFCD07787394
InChI-nyckel DWUPYMSVAPQXMS-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 546059
IUPAC-namn 5-brom-1,3-tiazol
LEDER C1=C(SC=N1)Br
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Bromothiazole
Densitet 1.835
Flampunkt 76 °C (169 °F)
Brytningsindex 1.5955
Kvantitet 1 g
Känslighet Känslig för fukt
Synonym 5-bromothiazole, thiazole, 5-bromo, 5-bromo-thiazole, 5-bromthiazole, thiazole,5-bromo, 5-bromothiazol, 5-bromo thiazole, zlchem 497, pubchem2077, 2-bromo-1,4-thiazole
Löslighetsinformation Löslig i vatten.
Formel vikt 164.02
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.