Läs mer
5-bromothiofen-2-karboxaldehyd, 97 %
Produktkod. 11435373
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11435373 5 g 5g
11445373 25 g 25g
11455373 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11435373 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A13381.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 21-07-2026
CAS: 4701-17-1 | C5H3BrOS | 191,04 g/mol
5-brom-2-tiofenkarboxaldehyd användes för att framställa 5-[18F]fluoro-2-2-tiofenkarboxaldehyd. Används också i biologiska studier som antiinflammatorisk och antitumöraktivitet av den marina mangroven Rhizophora apiculata.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
5-brom-2-tiofenkarboxaldehyd användes för att framställa 5-[18F]fluoro-2-2-tiofenkarboxaldehyd. Används också i biologiska studier som antiinflammatorisk och antitumöraktivitet av den marina mangroven Rhizophora apiculata.
Löslighet
Löslig i kloroform och metanol.
Anmärkningar
Luftkänslig, undvik kontakt med luft/syre. Förvara på en sval, torr plats i tättsluten behållare.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 4701-17-1
Molekylformel C5H3BrOS
Molekylvikt (g/mol) 191.04
MDL-nummer MFCD00005432
InChI-nyckel GFBVUFQNHLUCPX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-bromo-2-thiophenecarboxaldehyde, 5-bromothiophene-2-carboxaldehyde, 5-bromo-2-thiophenecarbaldehyde, 5-bromothenaldehyde, 5-bromo-2-formylthiophene, 5-bromo-thiophene-2-carbaldehyde, 2-bromo-5-formylthiophene, 2-thiophenecarboxaldehyde, 5-bromo, 2-bromo-5-thiophenecarboxaldehyde, 5-bromothiophene-2-aldehyde
PubChem CID 78428
IUPAC-namn 5-bromtiofen-2-karbaldehyd
LEDER BrC1=CC=C(S1)C=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Bromothiophene-2-carboxaldehyde
Densitet 1.762
Kokpunkt 104°C to 106°C (10 mmHg)
Flampunkt 98°C (208°F)
Brytningsindex 1.639
Kvantitet 5 g
Beilstein 108404
Känslighet Air sensitive
Löslighetsinformation Soluble in chloroform and methanol.
Formel vikt 191.05
Procent renhet 97%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.