Läs mer
5-bromotiofen-2-karboxylsyrahydrazid, 97 %
Produktkod. 15476886
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15476886 25 g 25g
15458548 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15476886 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H61959.14
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-12-2026
CAS: 98027-27-1 | C5H5BrN2OS | 221,07 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 98027-27-1
Molekylformel C5H5BrN2OS
Molekylvikt (g/mol) 221.07
MDL-nummer MFCD01310798
InChI-nyckel OFXZACLPQYOIAV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-bromo-2-thiophenecarboxylic acid hydrazide, 5-bromo-thiophene-2-carboxylic acid hydrazide, 5-bromo-thiophene-2-carboxylic acidhydrazide, 5-bromothiophene-2-carboxylic acid hydrazide, 2-thiophenecarboxylic acid, 5-bromo-, hydrazide, pubchem16117, ksc488m6p, 5-bromo-2-thiophenecarboxylic hydrazide, 2-bromothiophene-5-carbohydrazide, 2-thiophenecarboxylicacid, 5-bromo-, hydrazide
PubChem CID 2063863
IUPAC-namn 5-bromtiofen-2-kolhydrazid
LEDER NNC(=O)C1=CC=C(Br)S1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Bromothiophene-2-carboxylic acid hydrazide
Kvantitet 25 g
Formel vikt 221.07
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.