Läs mer
5-bromotiofen-2-sulfonylklorid, 96 %
Produktkod. 11487656
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11487656 5 g 5g
11497656 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11487656 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A14677.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 31-08-2026
CAS: 55854-46-1 | C4H2BrClO2S2 | 261,53 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 55854-46-1
Molekylformel C4H2BrClO2S2
Molekylvikt (g/mol) 261.53
MDL-nummer MFCD00084909
InChI-nyckel WGYBIEOLAFYDEC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-bromothiophenesulfonyl chloride, 5-bromo-2-thiophenesulfonyl chloride, 5-bromo-thiophene-2-sulfonyl chloride, 5-bromothiophene-2-sulphonyl chloride, 5-bromo-2-chlorosulphonyl thiophene, 5-bromo-2-chlorosulfonyl thiophene, 5-bromothiophenesulphonyl chloride, buttpark 21\07-09, 5-bromo 2-thienyl chlorosulfone, 5-bromothiophen-2-sulfonyl chloride
PubChem CID 2733924
IUPAC-namn 5-bromtiofen-2-sulfonylklorid
LEDER ClS(=O)(=O)C1=CC=C(Br)S1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Bromothiophene-2-sulfonyl chloride
Smältpunkt 39°C to 42°C
Kokpunkt 99°C to 101°C (0.5 mmHg)
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN3261
Känslighet Moisture sensitive
Formel vikt 261.55
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.