missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
5-Bromotubercidin, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-Bromotubercidin |
| CAS | 21193-80-6 |
| Molekylformel | C11H13BrN4O4 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | 5-Bromo-7-beta-D-ribofuranosyl-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-4-amine, 5-Bromotubercidin, Bromotubercidin, NSC 103802 |
| InChI formel | InChI=1S/C11H13BrN4O4/c12-4-1-16(10-6(4)9(13)14-3-15-10)11-8(19)7(18)5(2-17)20-11/h1,3,5,7-8,11,17-19H,2H2,(H2,13,14,15)/t5-,7-,8-,11-/m1/s1 |
| LEDER | Nc1ncnc2c1c(Br)cn2[C@@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H]3O |
| IUPAC-namn | (2R,3R,4S,5R)-2-(4-amino-5-bromopyrrolo[2,3-d]pyrimidin-7-yl)-5-(hydroxymethyl)oxolane-3,4-diol |
| Molekylvikt (g/mol) | 345.15 |
| Formel vikt | 344.012 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?