Läs mer
5-Bromouracil, 98+%
Produktkod. 11462537
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11462537 5 g 5g
11472537 25 g 25g
11482537 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11462537 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A14799.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 51-20-7 | C4H3BrN2O2 | 190.98 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 51-20-7
Molekylformel C4H3BrN2O2
Molekylvikt (g/mol) 190.98
MDL-nummer MFCD00006017
InChI-nyckel LQLQRFGHAALLLE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-bromouracil, bromouracil, uracil, 5-bromo, 5-bromopyrimidine-2,4 1h,3h-dione, 5-bromo-2,4 1h,3h-pyrimidinedione, 5-bromo-2,4-dihydroxypyrimidine, 2,4 1h,3h-pyrimidinedione, 5-bromo, 5-bromopyrimidine-2,4-diol, unii-4hk400g5uo, 5-bromo-1,2,3,4-tetrahydropyrimidine-2,4-dione
PubChem CID 5802
ChEBI CHEBI:20552
IUPAC-namn 5-brom-lH-pyrimidin-2,4-dion
LEDER BrC1=CNC(=O)NC1=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Bromouracil
Smältpunkt ∼310°C (decomposition)
Kvantitet 5 g
Beilstein 127176
Merck Index 14,1440
Formel vikt 190.99
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.