Läs mer
5-Bromouracil, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-Bromouracil |
| CAS | 51-20-7 |
| Molekylformel | C4 H3 Br N2 O2 |
| Kvantitet | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C4H3BrN2O2/c5-2-1-6-4(9)7-3(2)8/h1H,(H2,6,7,8,9) |
| LEDER | BrC1=CNC(=O)NC1=O |
| IUPAC-namn | 5-bromo-1H-pyrimidine-2,4-dione |
| Molekylvikt (g/mol) | 190.98 |
| Formel vikt | 189.9378 |