Läs mer
5-Bromuridin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11325199
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11325199 1 g 1g
1 options
Produktkod. 11325199 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A18507.03
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-12-2026
5-Bromouridin inkorporeras ofta i RNA för att detektera immuncytokemiskt och analyseras med cytometri. Det har antiviral aktivitet och hämmar aktiviteten hos virus såsom humant immunbristvirus.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
5-Bromouridin inkorporeras ofta i RNA för att detektera immuncytokemiskt och analyseras med cytometri. Det har antiviral aktivitet och hämmar aktiviteten hos virus såsom humant immunbristvirus.
S
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Bromouridine
CAS 957-75-5
Smältpunkt 191 °C till 193 °C
Molekylformel C9H11BrN2O6
MDL-nummer MFCD00006528
Kvantitet 1 g
Synonym 5-bromouridine, uridine, 5-bromo, 1-beta-ribofuranosyl-5-bromo-uracil, 5-bromo-1-2 r,3 r,4 s,5 r-3,4-dihydroxy-5-hydroxymethyl tetrahydrofuran-2-yl pyrimidine-2,4 1 h,3 h-dione, bromouridine, 5-bromo-uridine, key8pg1brc, unii-key8pg1brc, 5-bromouracil ribonucleoside, bru
Löslighetsinformation Olöslig i vattenlösning.
InChI-nyckel AGFIRQJZCNVMCW-UHFFFAOYNA-N
LEDER OCC1OC(C(O)C1O)N1C=C(Br)C(=O)NC1=O
IUPAC-namn 5-brom-l-[(2R,3R,4S,5R)-3,4-dihydroxi-5-(hydroximetyl)oxolan-2-yl]pyrimidin-2,4-dion
Molekylvikt (g/mol) 323.10
PubChem CID 91494
ChEBI CHEBI:20553
Formel vikt 323.1
Procent renhet 98%