Läs mer
5-bromouridin, 98 %
Produktkod. 11315199
Change view
Kvantitet:
0.25 g
Förpackningsstorlek:
0.25g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11315199 0.25 g 0.25g
1 options
Produktkod. 11315199 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A18507.01
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 957-75-5 | C9H11BrN2O6 | 323,10 g/mol
5-Bromouridin inkorporeras ofta i RNA för att detektera immuncytokemiskt och analyseras med cytometri. Det har antiviral aktivitet och hämmar aktiviteten hos virus såsom humant immunbristvirus.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
5-Bromouridin inkorporeras ofta i RNA för att detektera immuncytokemiskt och analyseras med cytometri. Det har antiviral aktivitet och hämmar aktiviteten hos virus såsom humant immunbristvirus.
S
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemiskt namn eller material 5-Bromouridine
CAS 957-75-5
Smältpunkt 191 °C till 193 °C
Molekylformel C9H11BrN2O6
MDL-nummer MFCD00006528
Kvantitet 0.25 g
Synonym 5-bromouridine, uridine, 5-bromo, 1-beta-ribofuranosyl-5-bromo-uracil, 5-bromo-1-2r,3r,4s,5r-3,4-dihydroxy-5-hydroxymethyl tetrahydrofuran-2-yl pyrimidine-2,4 1h,3h-dione, bromouridine, 5-bromo-uridine, key8pg1brc, unii-key8pg1brc, 5-bromouracil ribonucleoside, bru
Löslighetsinformation Olöslig i vatten.
InChI-nyckel AGFIRQJZCNVMCW-UHFFFAOYNA-N
LEDER OCC1OC(C(O)C1O)N1C=C(Br)C(=O)NC1=O
IUPAC-namn 5-brom-1-[(2R,3R,4S,5R)-3,4-dihydroxi-5-(hydroximetyl)oxolan-2-yl]pyrimidin-2,4-dion
Molekylvikt (g/mol) 323.10
PubChem CID 91494
ChEBI CHEBI:20553
Formel vikt 323.1
Procent renhet 98%
Show More Show Less
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.