Läs mer
5-Bromovaleric acid, 97%
Produktkod. 11394659
Change view
Kvantitet:
10 g
100 g
250 g
Förpackningsstorlek:
100g
10g
250g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11394659 10 g 10g
11409333 100 g 100g
11304669 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regleringsinformation: Denna produkt är en isolerad mellanprodukt som transporteras i enlighet med förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH). Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 11394659 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A11765.09
Request Bulk or Custom Format
Regleringsinformation: Denna produkt är en isolerad mellanprodukt som transporteras i enlighet med förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH). Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
CAS: 2067-33-6 | C5H9BrO2 | 181.029 g/mol
5-Bromovaleric acid används vid syntes av inhibitorer för aminoglykosidresistenta bakterier. 5-Bromovalerinsyra används också vid framställningen av sekvensspecifika basparhärmar som topoisomeras IB inhibitorer.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
5-Bromovaleric acid används vid syntes av inhibitorer för aminoglykosidresistenta bakterier. 5-Bromovalerinsyra används också vid framställningen av sekvensspecifika basparhärmar som topoisomeras IB inhibitorer.
Löslighet
Löslig i etanol. Olösligt i vatten.
Anmärkningar
Förvaras åtskilt från starka baser och oxidationsmedel. Förvaras vid rumstemperatur.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2067-33-6
Molekylformel C5H9BrO2
Molekylvikt (g/mol) 181.029
MDL-nummer MFCD00004414
InChI-nyckel WNXNUPJZWYOKMW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-bromovaleric acid, pentanoic acid, 5-bromo, 5-bromo-n-valeric acid, valeric acid, 5-bromo, 5-bromovalenc acid, 1-bromo-4-carboxybutane, .delta.-bromovaleric acid, delta-bromovaleric acid, 5-bromo valeric acid, 5-bromoval eric acid
PubChem CID 16368
IUPAC-namn 5-brompentansyra
LEDER C(CCBr)CC(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Bromovaleric acid
Smältpunkt 38°C to 41°C
Kokpunkt 142°C to 145°C (13 mmHg)
Flampunkt >100°C (212°F)
Kvantitet 10 g
UN-nummer UN3261
Beilstein 1745664
Löslighetsinformation Soluble in ethanol. Insoluble in water.
Formel vikt 181.03
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.