Läs mer
5-Bromovaleric Acid, Sigma-Aldrich™
Specifikationer
Specifikationer
| CAS | 2067-33-6 |
| Smältpunkt | 38°C to 41°C |
| Kokpunkt | 142°C to 145°C/17 hPa |
| Molekylformel | Br(CH2)4COOH |
| MDL-nummer | MFCD00004414 |
| Kvantitet | 50 g |
| Synonym | 5-Bromovaleric acid, 5-Bromopentanoic acid, 5-Bromovaleric acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 181.03 |
| Kvalitet | Research |