Läs mer
5-Bromovaleronitril, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11366726
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11366726 5 g 5g
11376726 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11366726 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L03952.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 5414-21-1 | C5H8BrN | 162.03 g/mol
5-Bromovaleronitril används för att producera 5-Bromo-pentansyra.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer
5-Bromovaleronitril används för att producera 5-Bromo-pentansyra.
Löslighet Något löslig i vatten (4,1
g/L vid 25 C).°
Anmärkningar
Håll behållaren tätt försluten. Förvara svalt, torrt i väl tillslutna behållare. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 5414-21-1
Molekylformel C5H8BrN
Molekylvikt (g/mol) 162.03
MDL-nummer MFCD00001976
InChI-nyckel NWWWGAKVHCSAEU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-bromovaleronitrile, pentanenitrile, 5-bromo, 5bromovaleronitrile, snxhflqiuzjp@, 5-bromopentanonitrile, 4-bromobutyl cyanide, 5-bromo-valeronitrile, 5-bromo-pentanenitrile, 5-bromopentane nitrile, 1-bromo-4-cyanobutane
PubChem CID 79435
IUPAC-namn 5-brompentanenitril
LEDER C(CCBr)CC#N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Bromovaleronitrile
Densitet 1.388
Kokpunkt 110°C to 111°C (12 mmHg)
Flampunkt >110°C (230°F)
Brytningsindex 1.4785
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN3276
Beilstein 1742080
Löslighetsinformation Slightly soluble in water (4.1g/L at 25°C).
Formel vikt 162.04
Procent renhet ≥98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.