Läs mer
5-bromovaleronitril, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-Bromovaleronitrile |
| CAS | 5414-21-1 |
| Molekylformel | C5H8BrN |
| Kvantitet | 2.5 g |
| Synonym | 5-Bromopentanenitrile, 1-Bromo-4-cyanobutane, 1-Cyano-4-bromobutane, 4-Cyanobutyl bromide, 5-Bromovaleronitrile, NSC 8032, delta-Bromovaleronitrile |
| InChI formel | InChI=1S/C5H8BrN/c6-4-2-1-3-5-7/h1-4H2 |
| LEDER | BrCCCCC#N |
| IUPAC-namn | 5-bromopentannitril |
| Molekylvikt (g/mol) | 162.03 |
| Formel vikt | 160.984 |