Läs mer
5-bromovalerylklorid, 98 %
Produktkod. 11459186
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11459186 25 g 25g
11449186 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11459186 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A18046.14
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-12-2026
CAS: 4509-90-4 | C14H11N3O2 | 253,26 g/mol
5-Bromovalerylklorid användes vid framställning av aromatiska azider och organiska gelbildare.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar 5-Bromovalerylklorid användes vid framställning av
aromatiska azider och organiska gelatorer.
Löslighet Reagerar med
vatten.
Anteckningar
Fuktkänslig. Förvaras åtskilt från vatten/fukt, oxidationsmedel, baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 4509-90-4
Molekylformel C14H11N3O2
Molekylvikt (g/mol) 253.26
MDL-nummer MFCD00013660
InChI-nyckel QANQQXSQVQYQFI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-bromovaleryl chloride, 5-bromovaleroyl chloride, 5-bromo-pentanoyl chloride, 5-bromovaleric acid chloride, 5-bromovalerylchloride, bromovalerylchloride, bromovaleryl chloride, 5-bromovaleric chloride, 5-bromopentanoylchloride, 5-bromo pentanoyl chloride
PubChem CID 521173
IUPAC-namn 5-brompentanoylklorid
LEDER CC(=O)NC1=CC=C2OC(=NC2=C1)C1=CC=NC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Bromovaleryl chloride
Densitet 1.49
Kokpunkt 43 °C till 45 °C (0,2 mmHg)
Flampunkt 107 °C (225 °F)
Odör Irriterande
Linjär formel Br(CH2)4COCl
Brytningsindex 1.491
Kvantitet 25 g
UN-nummer UN3265
Beilstein 1745663
Känslighet Känslig för fukt
Löslighetsinformation Reagerar med vatten.
Formel vikt 199.46
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.