Läs mer
5-Bromovanillin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11425283
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11425283 25 g 25g
11435283 100 g 100g
11445283 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11425283 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A12861.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 2973-76-4 | C8H7BrO3 | 231.05 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2973-76-4
Molekylformel C8H7BrO3
Molekylvikt (g/mol) 231.05
MDL-nummer MFCD00006940
InChI-nyckel KLSHZDPXXKAHIJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-bromovanillin, benzaldehyde, 3-bromo-4-hydroxy-5-methoxy, vanillin, 5-bromo, 5-bromo-4-hydroxy-3-methoxybenzaldehyde, 3-bromo-4-hydroxy-5-methoxy-benzaldehyde, unii-508wvs56pw, 3-bromo-4-hydroxy-5-methyloxy benzaldehyde, 5-bromovaniline, 5-bromovanilline
PubChem CID 18099
IUPAC-namn 3-brom-4-hydroxi-5-metoxibensaldehyd
LEDER COC1=CC(C=O)=CC(Br)=C1O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Bromovanillin
Smältpunkt 162°C to 166°C
Kvantitet 25 g
Beilstein 2049761
Känslighet Air and light sensitive
Formel vikt 231.05
Procent renhet 98%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 5-Bromovanillin
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: 5-Bromovanillin
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.