Läs mer
5-Bromovanillin, TRC
Produktkod. 30348425
Change view
Kvantitet:
50 g
Produktkod. Kvantitet
30348425 50 g
1 options
Produktkod. 30348425 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB69600050G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Bromovanillin
CAS 2973-76-4
Molekylformel C8 H7 Br O3
Kvantitet 50 g
Synonym 3-Bromo-4-hydroxy-5-methoxybenzaldehyde, 3-Bromo-5-methoxy-4-hydroxybenzaldehyde, 3-Methoxy-4-hydroxy-5-bromobenzaldehyde, 5-Bromo-3-methoxy-4-hydroxybenzaldhyde, 5-Bromo-4-hydroxy-3-anisaldehyde, 5-Bromo-4-hydroxy-3-methoxybenzaldehyde, 5-Bromovanillin, 6-Bromo-4-formyl-2-methoxyphenol, NSC 10073, NSC 29037
InChI formel InChI=1S/C8H7BrO3/c1-12-7-3-5(4-10)2-6(9)8(7)11/h2-4,11H,1H3
LEDER COc1cc(C=O)cc(Br)c1O
IUPAC-namn 3-bromo-4-hydroxy-5-metoxi-benzaldehyd
Molekylvikt (g/mol) 231.04
Formel vikt 229.9579