Läs mer
MedChemExpress 5-BrUTP sodium salt
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Biochemical Assay Reagents |
| Innehåll och lagring | -20°C, sealed storage, away from moisture∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (sealed storage, away from moisture) |
| Frakt skick | Room temperature |
| Renhet | 94.0% |
| Kvantitet | 5 mg |
| Löslighetsinformation | H2O : 33.33 mg/mL (Need ultrasonic) |
| CAS | 161848-60-8 |
| Synonym | 5-Bromouridine 5'-triphosphate sodium salt |