Läs mer
5-Butylresorcinol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-Butylresorcinol |
| CAS | 46113-76-2 |
| Molekylformel | C10H14O2 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | 5-Butyl-1,3-benzenediol, 5-Butylresorcin |
| InChI formel | InChI=1S/C10H14O2/c1-2-3-4-8-5-9(11)7-10(12)6-8/h5-7,11-12H,2-4H2,1H3 |
| LEDER | CCCCc1cc(O)cc(O)c1 |
| IUPAC-namn | 5-butylbenzene-1,3-diol |
| Molekylvikt (g/mol) | 166.22 |
| Formel vikt | 166.0994 |