Läs mer
5-karbamoyl-2-fluorbensenboronsyra pinakolester, 96 %, Thermo Scientific™
Beskrivning
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-Carbamoyl-2-fluorobenzeneboronic acid pinacol ester |
| Kvantitet | 1 g |
| Formel vikt | 265.09 |
| Procent renhet | 96% |