Läs mer
5-carbamoylpentanoic acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-carbamoylpentanoic acid |
| CAS | 334-25-8 |
| Molekylformel | C6H11NO3 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | Adipamic acid (6CI,8CI), 6-Amino-6-oxohexanoic acid, Adipic acid monoamide |
| InChI formel | InChI=1S/C6H11NO3/c7-5(8)3-1-2-4-6(9)10/h1-4H2,(H2,7,8)(H,9,10) |
| LEDER | NC(=O)CCCCC(=O)O |
| IUPAC-namn | 6-amino-6-oxohexanoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 145.16 |
| Formel vikt | 145.0739 |