Läs mer
5-Carbethoxyuracil, 97%, BLD Pharm™
Produktkod. 30955005
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
30955005 1 g 1g
30953863 5 g 5g
30954561 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30955005 Leverantör BLD Pharm Leverantörsnummer BD1031681g
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-11-2026
Specifications
Kemiskt namn eller material 5-Carbethoxyuracil
CAS 28485-17-8
Molekylformel C7H8N2O4
MDL-nummer MFCD00057337
Kvantitet 1 g
LEDER O=C(C1=CNC(N=C1O)=O)OCC
Molekylvikt (g/mol) 184.15
Procent renhet 97%