Läs mer
5-Carbethoxyuracil, 98%, Thermo Scientific™
Produktkod. 10581774 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10581774 25 g 25g
10042842 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10581774 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 373970250
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 28485-17-8
Molekylformel C7H8N2O4
Molekylvikt (g/mol) 184.15
MDL-nummer MFCD00057337
InChI-nyckel MKNYHTGOVKPZMU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-carbethoxyuracil, ethyl4-hydroxy-2-oxo-1,2-dihydropyrimidine-5-carboxylate, ethyl 2,4-dioxo-1,2,3,4-tetrahydropyrimidine-5-carboxylate, isoorotic acid ethyl ester, ethyl 2,4-dihydroxypyrimidine-5-carboxylate, ethyl uracil-5-carboxylate, ethyl 1,2,3,4-tetrahydro-2,4-dioxopyrimidine-5-carboxylate, 5-pyrimidinecarboxylic acid, 1,2,3,4-tetrahydro-2,4-dioxo-, ethyl ester, ethyl 2,4-dioxo-1,3-dihydropyrimidine-5-carboxylate, pubchem13254
PubChem CID 101411
IUPAC-namn etyl-2,4-dioxo-lH-pyrimidin-5-karboxylat
LEDER CCOC(=O)C1=CNC(=O)NC1=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Carbethoxyuracil
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 232.0°C to 235.0°C
Färg Vitt
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97.5% min. (HPLC)
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 25 g
Formel vikt 184.15
Procent renhet 98%
Fysisk form Kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.