Läs mer
Tocris Bioscience™ 5-Carboxamidotryptamine maleate
Beskrivning
5-HT1 agonist with high affinity at 5-HT1A, 5-HT1B, 5-HT1D, 5-ht5 and 5-HT7 receptors.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-Carboxamidotryptamine maleate |
| Kvantitet | 10 mg |
| Formel vikt | 319.32 |
| Renhet | >99% |