missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
5-Carboxy-2-methylphenylboronic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-Carboxy-2-methylphenylboronic Acid |
| CAS | 170230-88-3 |
| Molekylformel | C8H9BO4 |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | 3-Borono-4-methylbenzoic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C8H9BO4/c1-5-2-3-6(8(10)11)4-7(5)9(12)13/h2-4,12-13H,1H3,(H,10,11) |
| LEDER | Cc1ccc(cc1B(O)O)C(=O)O |
| IUPAC-namn | 3-borono-4-methylbenzoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 179.97 |
| Formel vikt | 180.0594 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?