Läs mer
5'-Carboxy Meloxicam, TRC
Produktkod. 30134294
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30134294 50 mg
30007286 10 mg
30011131 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30134294 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC17872550MG
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 130262-93-0
Molekylformel C14 H11 N3 O6 S2
Molekylvikt (g/mol) 381.38
Synonym 5-Thiazolecarboxylic acid, 2-[[(4-hydroxy-2-methyl-1,1-dioxido-2H-1,2-benzothiazin-3-yl)carbonyl]amino]-, 5-Thiazolecarboxylic acid, 2-[[(4-hydroxy-2-methyl-2H-1,2-benzothiazin-3-yl)carbonyl]amino]-, S,S-dioxide, 2-[[(4-Hydroxy-2-methyl-1,1-dioxido-2H-1,2-benzothiazin-3-yl)carbonyl]amino]-5-thiazolecarboxylic acid, 2H-1,2-Benzothiazine, 5-thiazolecarboxylic acid deriv.
IUPAC-namn 2-[(4-hydroxy-2-metyl-1,1-dioxo-1λ^{6},2-benzotiazin-3-karbonyl)amino]-1,3-tiazol-5-karboxylsyra
LEDER CN1C(=C(O)c2ccccc2S1(=O)=O)C(=O)Nc3ncc(s3)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5'-Carboxy Meloxicam
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 50 mg
InChI formel InChI=1S/C14H11N3O6S2/c1-17-10(12(19)16-14-15-6-8(24-14)13(20)21)11(18)7-4-2-3-5-9(7)25(17,22)23/h2-6,18H,1H3,(H,20,21)(H,15,16,19)
Formel vikt 381.0089
Procent renhet >95%