Läs mer
5-Karboxy-N-fenyl-2-1H-pyridon-d5, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-Carboxy-N-phenyl-2-1H-pyridone-d5 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 1 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H9NO3/c14-11-7-6-9(12(15)16)8-13(11)10-4-2-1-3-5-10/h1-8H,(H,15,16)/i1D,2D,3D,4D,5D |
| Formel vikt | 220.0896 |
| Procent renhet | >95% |