missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
5-Carboxy-N-phenyl-2-1H-pyridone, Sodium Salt, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-Carboxy-N-phenyl-2-1H-pyridone, Sodium Salt |
| CAS | 1189982-99-7 |
| Molekylformel | C12H8NNaO3 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | 5-Carboxy-N-phenyl-2-1H-pyridone Sodium Salt |
| InChI formel | InChI=1S/C12H9NO3.Na/c14-11-7-6-9(12(15)16)8-13(11)10-4-2-1-3-5-10;/h1-8H,(H,15,16);/q;+1/p-1 |
| LEDER | [Na+].[O-]C(=O)C1=CN(C(=O)C=C1)c2ccccc2 |
| IUPAC-namn | sodium;6-oxo-1-phenylpyridine-3-carboxylate |
| Molekylvikt (g/mol) | 237.19 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?