Läs mer
5-Carboxy-N-phenyl-2-1H-pyridone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-Carboxy-N-phenyl-2-1H-pyridone |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H9NO3/c14-11-7-6-9(12(15)16)8-13(11)10-4-2-1-3-5-10/h1-8H,(H,15,16) |
| Formel vikt | 215.0582 |
| Procent renhet | >95% |