Läs mer
5-Karboxyfluorescein-N-hydroxysuccinimid Ester, TRC
Produktkod. 30352152
Change view
Kvantitet:
5 mg
25 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30352152 25 mg
30357016 5 mg
30358468 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30352152 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC17835025MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 24-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 92557-80-7
Molekylformel C25 H15 N O9
Molekylvikt (g/mol) 473.39
IUPAC-namn (2,5-dioxopyrrolidin-1-yl) 3',6'-dihydroxy-3-oxospiro[2-benzofuran-1,9'-xanthen]-5-karboxylat
LEDER Oc1ccc2c(Oc3cc(O)ccc3C24OC(=O)c5cc(ccc45)C(=O)ON6C(=O)CCC6=O)c1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Carboxyfluorescein-N-hydroxysuccinimide Ester
Kvantitet 25 mg
InChI formel InChI=1S/C25H15NO9/c27-13-2-5-17-19(10-13)33-20-11-14(28)3-6-18(20)25(17)16-4-1-12(9-15(16)24(32)34-25)23(31)35-26-21(29)7-8-22(26)30/h1-6,9-11,27-28H,7-8H2
Formel vikt 473.0747