Läs mer
5-Karboxyfluorescein (teknisk klass), TRC
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | 5-Carboxyfluorescein |
| CAS | 76823-03-5 |
| Molekylformel | C21 H12 O7 |
| Kvantitet | 5 g |
| Synonym | 5-Carboxyfluorescein |
| InChI formel | InChI=1S/C21H12O7/c22-11-2-5-15-17(8-11)27-18-9-12(23)3-6-16(18)21(15)14-4-1-10(19(24)25)7-13(14)20(26)28-21/h1-9,22-23H,(H,24,25) |
| LEDER | OC(=O)c1ccc2c(c1)C(=O)OC23c4ccc(O)cc4Oc5cc(O)ccc35 |
| IUPAC-namn | 3',6'-dihydroxy-3-oxospiro[2-bensofuran-1,9'-xanten]-5-karboxylsyra |
| Molekylvikt (g/mol) | 376.32 |
| Formel vikt | 376.0583 |