Läs mer
5-Karboxyfluorescein (teknisk klass), TRC
Produktkod. 30354822
Change view
Kvantitet:
10 g
Produktkod. Kvantitet
30354822 10 g
1 options
Produktkod. 30354822 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC17832010G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Carboxyfluorescein
CAS 76823-03-5
Molekylformel C21 H12 O7
Kvantitet 10 g
Synonym 5-Carboxyfluorescein
InChI formel InChI=1S/C21H12O7/c22-11-2-5-15-17(8-11)27-18-9-12(23)3-6-16(18)21(15)14-4-1-10(19(24)25)7-13(14)20(26)28-21/h1-9,22-23H,(H,24,25)
LEDER OC(=O)c1ccc2c(c1)C(=O)OC23c4ccc(O)cc4Oc5cc(O)ccc35
IUPAC-namn 3',6'-dihydroxy-3-oxospiro[2-bensofuran-1,9'-xanten]-5-karboxylsyra
Molekylvikt (g/mol) 376.32
Formel vikt 376.0583