Läs mer
5-(Carboxyhydroxymethyl)-2’-O-methyluridine Methyl Ester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-(Carboxyhydroxymethyl)-2'-O-methyluridine Methyl Ester |
| Kvantitet | 2.5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C13H18N2O9/c1-22-9-8(18)6(4-16)24-11(9)15-3-5(7(17)12(20)23-2)10(19)14-13(15)21/h3,6-9,11,16-18H,4H2,1-2H3,(H,14,19,21)/t6-,7?,8-,9-,11-/m1/s1 |
| Formel vikt | 346.1012 |