Läs mer
5-Carboxymethylaminomethyl-2'-O-methyluridine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-Carboxymethylaminomethyl-2'-O-methyluridine |
| CAS | 110419-13-1 |
| Molekylformel | C13 H19 N3 O8 |
| Kvantitet | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C13H19N3O8/c1-23-10-9(20)7(5-17)24-12(10)16-4-6(2-14-3-8(18)19)11(21)15-13(16)22/h4,7,9-10,12,14,17,20H,2-3,5H2,1H3,(H,18,19)(H,15,21,22)/t7-,9-,10-,12-/m1/s1 |
| LEDER | CO[C@@H]1[C@H](O)[C@@H](CO)O[C@H]1N2C=C(CNCC(=O)O)C(=O)NC2=O |
| IUPAC-namn | 2-[[1-[(2R,3R,4R,5R)-4-hydroxy-5-(hydroxymethyl)-3-methoxyoxolan-2-yl]-2,4-dioxopyrimidin-5-yl]methylamino]acetic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 345.305 |
| Formel vikt | 345.117 |