Läs mer
(5-Carboxypentyl)(triphenyl)phosphonium bromide, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. 10463173
Change view
Kvantitet:
10 g
25 g
Förpackning:
Amber Glass Bottle
Förpackningsstorlek:
10g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10463173 10 g Amber Glass Bottle 10g
11316885 25 g Amber Glass Bottle 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10463173 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer KM08684EA
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 50889-29-7
Molekylformel C24H26BrO2P
Molekylvikt (g/mol) 457.35
MDL-nummer MFCD00055556
InChI-nyckel JUWYRPZTZSWLCY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-carboxypentyl triphenylphosphonium bromide, 5-carboxypentyl triphenyl phosphonium bromide, 5-carboxypentyl triphenylphosphanium bromide, 5-carboxypentyltriphenylphosphonium bromide, phosphonium, 5-carboxypentyl triphenyl-, bromide, acmc-20apmi, pxjvnuuwrjumaq-uhfffaoysa-m, 5-carboxyamyl triphenylphosphonium bromide
PubChem CID 2779280
IUPAC-namn 5-carboxypentyl(triphenyl)phosphanium;bromide
LEDER [Br-].OC(=O)CCCCC[P+](C1=CC=CC=C1)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (5-Carboxypentyl)(triphenyl)phosphonium bromide
CAS Min % 97.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Amber Glass Bottle
Kvantitet 10 g
Formel vikt 457.35
Procent renhet 97%