Läs mer
(5-Karboxypentyl)tripenylfosfoniumbromid, TRC
Produktkod. 30350150
Change view
Kvantitet:
2.5 g
Produktkod. Kvantitet
30350150 2.5 g
1 options
Produktkod. 30350150 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC1789002.5G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (5-Carboxypentyl)triphenylphosphonium Bromide
CAS 50889-29-7
Molekylformel C24 H26 O2 P . Br
Kvantitet 2.5 g
Synonym Phosphonium, (5-carboxypentyl)triphenyl-, bromide (1:1) (ACI), Phosphonium, (5-carboxypentyl)triphenyl-, bromide (9CI), (5-Carboxypentyl)triphenylphosphonium bromide, 6-(Triphenylphosphonio)hexanoic acid bromide
InChI formel InChI=1S/C24H25O2P.BrH/c25-24(26)19-11-4-12-20-27(21-13-5-1-6-14-21,22-15-7-2-8-16-22)23-17-9-3-10-18-23;/h1-3,5-10,13-18H,4,11-12,19-20H2;1H
LEDER [Br-].OC(=O)CCCCC[P+](c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3
IUPAC-namn 5-karboxypentyl(triphenyl)fosfanium; Bromid
Molekylvikt (g/mol) 457.34
Formel vikt 456.0854