Läs mer
5-Carboxyvanillic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-Carboxyvanillic Acid |
| CAS | 2134-91-0 |
| Molekylformel | C9H8O6 |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H8O6/c1-15-6-3-4(8(11)12)2-5(7(6)10)9(13)14/h2-3,10H,1H3,(H,11,12)(H,13,14) |
| LEDER | COc1cc(cc(C(=O)O)c1O)C(=O)O |
| IUPAC-namn | 4-hydroxy-5-methoxybenzene-1,3-dicarboxylic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 212.16 |
| Formel vikt | 212.0321 |