missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
5-Carboxyvanillin, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-Carboxyvanillin |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H8O5/c1-14-7-3-5(4-10)2-6(8(7)11)9(12)13/h2-4,11H,1H3,(H,12,13) |
| Formel vikt | 196.0372 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?