missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
5-Chloro-1-[2-(2,2,2-trichloroacetyl)-1H-pyrrol-1-yl]-2-pentanone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-Chloro-1-[2-(2,2,2-trichloroacetyl)-1H-pyrrol-1-yl]-2-pentanone |
| CAS | 116212-52-3 |
| Molekylformel | C11H11Cl4NO2 |
| Kvantitet | 500 mg |
| Synonym | 5-Chloro-1-[2-(trichloroacetyl)-1H-pyrrol-1-yl]-2-pentanone |
| InChI formel | InChI=1S/C11H11Cl4NO2/c12-5-1-3-8(17)7-16-6-2-4-9(16)10(18)11(13,14)15/h2,4,6H,1,3,5,7H2 |
| LEDER | ClCCCC(=O)Cn1cccc1C(=O)C(Cl)(Cl)Cl |
| IUPAC-namn | 5-chloro-1-[2-(2,2,2-trichloroacetyl)pyrrol-1-yl]pentan-2-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 331.02 |
| Formel vikt | 328.9544 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?