Läs mer
5-Chloro-1,2-benzisothiazol-3(2H)-one, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-Chloro-1,2-benzisothiazol-3(2H)-one |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C7H4ClNOS/c8-4-1-2-6-5(3-4)7(10)9-11-6/h1-3H,(H,9,10) |
| Formel vikt | 184.9702 |