Läs mer
5-Klor-1,2-dihydro-1-acenaftylenol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-Chloro-1,2-dihydro-1-acenaphthylenol |
| CAS | 1055321-78-2 |
| Molekylformel | C12H9ClO |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H9ClO/c13-10-5-4-7-6-11(14)9-3-1-2-8(10)12(7)9/h1-5,11,14H,6H2 |
| LEDER | OC1Cc2ccc(Cl)c3cccc1c23 |
| IUPAC-namn | 5-kloro-1,2-dihydroacenaphtylen-1-ol |
| Molekylvikt (g/mol) | 204.65 |
| Formel vikt | 204.0342 |