missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

5-Chloro-1,3-dihydrobenzimidazol-2-one, Mikromol™

Produktkod. 17942486
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
25 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17942486 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 17942486 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0107.130025

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.

5-Chloro-1,3-dihydrobenzimidazol-2-one
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 5-Chloro-1,3-dihydrobenzimidazol-2-one
CAS 2034-23-3
Analyt- eller komponentnamn 5-Chloro-1,3-dihydrobenzimidazol-2-one
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C7 H5 Cl N2 O
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym 5-Chloro-1,3-dihydro-2H-benzimidazol-2-one, 5-Chloro-1H-benzo[d]imidazol-2(3H)-one
InChI formel InChI=1S/C7H5ClN2O/c8-4-1-2-5-6(3-4)10-7(11)9-5/h1-3H,(H2,9,10,11)
LEDER Clc1ccc2NC(=O)Nc2c1
IUPAC-namn 5-chloro-1,3-dihydrobenzimidazol-2-one
Molekylvikt (g/mol) 168.58
Kvantitet 25 mg
Formel vikt 168.009 g/mol
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.