Läs mer
5-chloro-1,3-dimethoxybenzene, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. 10022500 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
100 g
Förpackning:
Glass Bottle
Förpackningsstorlek:
100g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10022500 5 g Glass Bottle 5g
10541164 100 g Glass Bottle 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10022500 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 197770050
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7051-16-3
Molekylformel C8H9ClO2
Molekylvikt (g/mol) 172.608
MDL-nummer MFCD00008382
InChI-nyckel WQHNWJBSROXROL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-chloro-1,3-dimethoxybenzene, 3,5-dimethoxychlorobenzene, benzene, 1-chloro-3,5-dimethoxy, 5-chlororesorcinol dimethyl ether, 1,3-dimethoxy-5-chlorobenzene, pubchem3042, benzene,5-dimethoxy, acmc-209oev, wln: gr co1 eo1, 3,5-dimethoxyphenyl chloride
PubChem CID 81502
IUPAC-namn 1-chloro-3,5-dimethoxybenzene
LEDER COC1=CC(=CC(=C1)Cl)OC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Chloro-1, 3-dimethoxybenzene
Smältpunkt 33.0°C to 37.0°C
CAS Min % 96.0
Färg White to Yellow or Pink
CAS Max % 100.0
Kvantitet 5 g
Infrarött spektrum Authentic
Förpackning Glass Bottle
Fysisk form Crystalline Powder
Analysprocentintervall 97%
Linjär formel ClC6H3(OCH3)2
Beilstein 06, III, 4335
Formel vikt 172.61
Procent renhet 97%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 5-Chloro-1,3-dimethoxybenzene
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.