Läs mer
5-chloro-1,3-dimethoxybenzene, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. 10541164 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
100 g
Förpackning:
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
100g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10541164 100 g Glass bottle 100g
10022500 5 g Glass bottle 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10541164 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 197771000
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7051-16-3
Molekylformel C8H9ClO2
Molekylvikt (g/mol) 172.608
MDL-nummer MFCD00008382
InChI-nyckel WQHNWJBSROXROL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-chloro-1,3-dimethoxybenzene, 3,5-dimethoxychlorobenzene, benzene, 1-chloro-3,5-dimethoxy, 5-chlororesorcinol dimethyl ether, 1,3-dimethoxy-5-chlorobenzene, pubchem3042, benzene,5-dimethoxy, acmc-209oev, wln: gr co1 eo1, 3,5-dimethoxyphenyl chloride
PubChem CID 81502
IUPAC-namn 1-chloro-3,5-dimethoxybenzene
LEDER COC1=CC(=CC(=C1)Cl)OC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Chloro-1, 3-dimethoxybenzene
Smältpunkt 33°C to 37°C
CAS Min % 96.0
Färg Pink or White to Yellow
CAS Max % 100.0
Densitet 112g/mL
Kvantitet 100 g
Infrarött spektrum Authentic
Förpackning Glass bottle
Fysisk form Crystalline Powder
Analysprocentintervall 97%
Linjär formel ClC6H3(OCH3)2
Beilstein 06, III, 4335
Formel vikt 172.61
Procent renhet ≥96.0%
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.