Läs mer
5-klor-1,3-dimetyl-1H-pyrazol-4-karbaldehyd, 97 %, Thermo Scientific™
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-Chloro-1, 3-dimethyl-1H-pyrazole-4-carbaldehyde |
| Analysprocentintervall | 97% |
| Förpackning | Bärnstensfärgad glasflaska |
| Kvantitet | 25 g |
| Formel vikt | 158.59 |
| Procent renhet | 97% |