Läs mer
5-klor-1,3-dimetyl-1H-pyrazol-4-karbaldehyd, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10603793
Change view
Kvantitet:
10 g
25 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
10g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10603793 10 g Bärnstensfärgad glasflaska 10g
10062214 25 g Bärnstensfärgad glasflaska 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10603793 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer EN00019EA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 28-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 27006-76-4
Molekylformel C6H7ClN2O
Molekylvikt (g/mol) 158.585
InChI-nyckel SZRSMNYUEXXEBL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-chloro-1,3-dimethyl-1h-pyrazole-4-carbaldehyde, 5-chloro-1,3-dimethyl-1h-pyrazole-4-carboxaldehyde, 5-chloro-1,3-dimethyl pyrazole-4-aldehyde, 5-chloro-1,3-dimethylpyrazole-4-carboxaldehyde, 5-chloro-4-formyl-1,3-dimethylpyrazole, 5-chloro-1,3-dimethyl-1h-pyrazole-4-aldehyde, 1h-pyrazole-4-carboxaldehyde, 5-chloro-1,3-dimethyl, pubchem23629, acmc-20a2nm, ksc496s9t
PubChem CID 2777397
IUPAC-namn 5-klor-1,3-dimetylpyrazol-4-karbaldehyd
LEDER CC1=NN(C(=C1C=O)Cl)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Chloro-1, 3-dimethyl-1H-pyrazole-4-carbaldehyde
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 10 g
Formel vikt 158.59
Procent renhet 97%